Learn More
Gilac™ Bac Renforcé
Bac plastique alimentaire 600 x 400 rectangulaire. Pour les gros volumes de stockage.
27.25€ - 40.00€
Spécification
Type | Storage Bin |
---|---|
Matériau | HDPE |
Couleur | White |
Forme | Rectangular |
Certifications/Conformité | Food Contact Certified |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15912874
|
Gilac™
G119721 |
25 L |
27.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15982874
|
Gilac™
G119921 |
55 L |
40.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bac plastique alimentaire 600 x 400 rectangulaire
- Pour les gros volumes de stockage
- Bac polyvalent
- Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks
- Design ne présentant aucune zone de rétention
- Lavable en machine
- Poignées en retrait pour une meilleure manipulation
- Empilable sans couvercle
- Compatible avec tous les socles 4 et 6 roues GILAC
Spécification
Storage Bin | |
White | |
Food Contact Certified | |
23.6 in. | |
15.7 in. | |
-40°F to +194°F |
HDPE | |
Rectangular | |
Stackable | |
600 mm | |
400 mm | |
-40°C to +90°C |