Learn More
Kartell™ Bouchons coniques en caoutchouc rouge
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon, une bouteille ou un tube.
Marque: Kartell™ 0113100
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon ou un tube.
- À usage général
- Caoutchouc rouge
- Forme conique
- Taille : diamètre inférieur (fond) x hauteur
Spécification
Rouge | |
Laboratoire général | |
9 x 18mm | |
12 mm | |
Caoutchouc |
Bouchon conique | |
18mm | |
9 mm | |
25/boîte | |
Conique |