Learn More
Kartell™ Bouchon, conique, caoutchouc rouge, diamètres supérieur \ inférieur de 42 x 32 mm, hauteur de 41 mm
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon, une bouteille ou un tube.
Marque: Kartell™ 0114300
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon ou un tube.
- À usage général
- Caoutchouc rouge
- Forme conique
- Taille : diamètre inférieur (fond) x hauteur
Spécification
Rouge | |
41mm | |
32 mm | |
42 mm | |
Caoutchouc |
Laboratoire général | |
32 x 41mm | |
Bouchon conique | |
25/boîte | |
Conique |