Learn More
Kartell™ Bouchon, conique, caoutchouc rouge, diamètres supérieur \ inférieur de 45 x 34 mm, hauteur de 45 mm
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon, une bouteille ou un tube.
Marque:  Kartell™ 0114400
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12647775
  • 25.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 24-04-2024
Description
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon ou un tube.
  • À usage général
  • Caoutchouc rouge
  • Forme conique
  • Taille : diamètre inférieur (fond) x hauteur