Learn More
Kartell™ Bouchons coniques en caoutchouc rouge
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon, une bouteille ou un tube.
Marque:  Kartell™ 0113300
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12697775
  • 10.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 23-05-2024
Description
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon ou un tube.
  • À usage général
  • Caoutchouc rouge
  • Forme conique
  • Taille : diamètre inférieur (fond) x hauteur
Spécification
Spécification
Rouge
18mm
11 mm
15 mm
Caoutchouc
Laboratoire général
11 x 18mm
Bouchon conique
25/boîte
Conique