Learn More
Fisherbrand™ ELECTRODE REDOX POINTE AG TETE S7
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11746358
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Électrode rédox combinée
• Electrode gélifiée à pointe de platine 14400 Usage courant, corps époxy antichoc spécial terrain. électrode à anneau de platine 90417 Electrode rédox de laboratoire en verre, à utiliser dès que le milieu est compatible avec le platine
• Electrode à anneau d'or 90451 Pour milieu fortement oxydant. Vérifier la compatibilité du milieu avec l'or. électrode rédox combinée pour dosage potentiométrique 90452 Electrode rédox à pointe d'argent pour les dosages potentiometriques des
• Chlorures, bromures, iodes..
• Electrode combiné rédox
• Electrode
• Accessoires obligatoires câbleélectrode rédox
• Pointe d'argent
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires