Learn More
Brady™ Ruban de marquage réfléchissant de couleur unie
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. Reflective Solid Color Marking Tape gives an extra margin of safety during blackouts, at night, or in low-light conditions.
27.20€ - 36.35€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
---|---|
Matériau | Revêtement réfléchissant |
Finition | Semi-brillant |
À utiliser avec (application) | Marquages pour installations utilitaires, piquets de signalisations réfléchissants Bradystake, bandes de signalisation réfléchissantes, contrôles et couleurs unies |
Longueur (impériale) | 15 ft. |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11711945
|
Brady™
078989 |
Orange | 4,5 m x 50 mm |
27.20€
1 rouleau |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11721945
|
Brady™
078990 |
Orange | 4,5 m x 75 mm |
36.35€
1 rouleau |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11771935
|
Brady™
078985 |
Blanc | 4,5 m x 50 mm |
27.20€
1 rouleau |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11791935
|
Brady™
078987 |
Blanc | 4,5 m x 75 mm |
36.35€
1 rouleau |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11781935
|
Brady™
078986 |
Jaune | 4,5 m x 50 mm |
27.20€
1 rouleau |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11701945
|
Brady™
078988 |
Jaune | 4,5 m x 75 mm |
36.35€
1 rouleau |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Entretien ménager
- Maintenance des installations, Marquage au sol
- Antiglisse
- Ruban uni réfléchissant
Spécification
Acrylique, permanent | |
Semi-brillant | |
15 ft. | |
1 rouleau | |
-40°C à +80°C |
Revêtement réfléchissant | |
Marquages pour installations utilitaires, piquets de signalisations réfléchissants Bradystake, bandes de signalisation réfléchissantes, contrôles et couleurs unies | |
4,5 m | |
-40°F to +158°F | |
0,081 mm |