Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™1064
La chaussure antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
93.10€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15676847
|
Abeba™
1064/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15686847
|
Abeba™
1064/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15696847
|
Abeba™
1064/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15606857
|
Abeba™
1064/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15616857
|
Abeba™
1064/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15626857
|
Abeba™
1064/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15636857
|
Abeba™
1064/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Cuir lisse
- Noir/Blanc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure de massage intégrée Reflexor™
- Antistatiques
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Couture cousue à la main
Spécification
Noir | |
Cuir | |
PUR |
Microfibre | |
Antidérapant | |
1064 |