missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™1094
La chaussure antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
79.90€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15646907
|
Abeba™
1094/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15656907
|
Abeba™
1094/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15666907
|
Abeba™
1094/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15676907
|
Abeba™
1094/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15686907
|
Abeba™
1094/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15696907
|
Abeba™
1094/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15606917
|
Abeba™
1094/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Cuir blanc lisse
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure de massage intégrée Reflexor™
- Antistatiques
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Couture cousue à la main
Spécification
Blanc | |
Cuir | |
PUR |
Microfibre | |
Antidérapant | |
1094 |