Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™31064
La chaussure avec dissipation antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 31064/41
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg
Code produit. 15678477
  • 87.00€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 15-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Cuir blanc/noir lisse
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure de massage intégrée Reflexor™
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon non pliable, réglable
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
  • attache velcro
  • Couture cousue à la main
Spécification
Spécification
EN 61340
Microfibre
41
PUR
Blanc
Cuir
Antidérapant
31064