Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™31094
La chaussure avec dissipation antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
82.30€ - 90.95€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 61340 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15618517
|
Abeba™
31094/36 |
36 |
90.95€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15628517
|
Abeba™
31094/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15638517
|
Abeba™
31094/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15648517
|
Abeba™
31094/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15658517
|
Abeba™
31094/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15668517
|
Abeba™
31094/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15678517
|
Abeba™
31094/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Cuir blanc lisse
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure de massage intégrée Reflexor™
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Couture cousue à la main
Spécification
EN 61340 | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
31094 |
Blanc | |
Cuir | |
PUR |