missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™35700
La chaussure avec dissipation antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
139.74€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15660238
|
Abeba™
35700/40 |
40 |
139.74€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15670238
|
Abeba™
35700/41 |
41 |
139.74€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15680238
|
Abeba™
35700/42 |
42 |
139.74€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15690238
|
Abeba™
35700/43 |
43 |
139.74€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15600248
|
Abeba™
35700/44 |
44 |
139.74€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15610248
|
Abeba™
35700/45 |
45 |
139.74€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620248
|
Abeba™
35700/46 |
46 |
139.74€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
- Cuir blanc lisse
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- 2 semelles intérieures remplaçables Reflexor™ (article n.º 3566/3569)
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
35700 |
Blanc | |
Cuir | |
PUR |