Learn More
Abeba™ Reflexor™ 35710 Shoes
ESD dissipative shoe includes PU-sole with high slip resistance.
Marque:  Abeba™ 35710/43
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Code produit. 15660248
  • 110.20€ / 1 paire
Expédition estimée
22-07-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
  • Smooth leather
  • Black
  • Slip resistance PU outsole sole
  • 2 replaceable Reflexor™ insoles (article no. 3566/ 3570)
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with lacing
  • Hand-sewn seam
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
Microfiber
43
Polyurethane
Black
Leather
Slip resistant
35710
Vidéos