Learn More
Abeba™ Reflexor™ 36610 Shoes
ESD dissipative shoe includes PU-sole with high slip resistance.
Marque:  Abeba™ 36610/42
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg
Code produit. 15660398
  • 89.60€ / 1 paire
Expédition estimée
02-07-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012
  • Smooth leather
  • Black
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Integrated Reflexor™ massage footbed
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Adjustable instep area
  • Buckle fastening
  • Hand-sewn seam
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012
Microfiber
42
Polyurethane
Black
Leather
Slip resistant
36610
Vidéos