Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™36610
La chaussure avec dissipation antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
97.65€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15600398
|
Abeba™
36610/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15610398
|
Abeba™
36610/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15620398
|
Abeba™
36610/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15630398
|
Abeba™
36610/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15640398
|
Abeba™
36610/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15650398
|
Abeba™
36610/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15660398
|
Abeba™
36610/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure de massage intégrée Reflexor™
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied ajustable
- Attache de boucle
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
36610 |
Noir | |
Cuir | |
PUR |