Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™36900
La chaussure avec dissipation antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 36900/36
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.85000kg
Code produit. 15630788
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
  • Cuir blanc lisse
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • 2 semelles intérieures remplaçables Reflexor™ (article n° 3565/3567)
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Couture cousue à la main
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
Microfibre
36
PUR
Blanc
Cuir
Antidérapant
36900