Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™36903
La chaussure avec dissipation antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
128.73€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15670798
|
Abeba™
36903/36 |
36 |
128.73€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15680798
|
Abeba™
36903/37 |
37 |
128.73€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15690798
|
Abeba™
36903/38 |
38 |
128.73€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15600808
|
Abeba™
36903/39 |
39 |
128.73€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15610808
|
Abeba™
36903/40 |
40 |
128.73€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620808
|
Abeba™
36903/41 |
41 |
128.73€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15630808
|
Abeba™
36903/42 |
42 |
128.73€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Cuir blanc lisse
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- 2 semelles intérieures remplaçables Reflexor™ (article n° 3565/3567)
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Attache de boucle
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
36903 |
Blanc | |
Cuir | |
PUR |