Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™5700
La chaussure antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 5700/46
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Code produit. 15631918
  • 98.40€ / 1 paire
Expédition estimée
15-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
  • Cuir blanc lisse
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • 2 semelles intérieures remplaçables Reflexor™ (article n° 3566/3569)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Couture cousue à la main
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
Microfibre
46
PUR
Blanc
Cuir
Antidérapant
5700