missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™6902
La chaussure antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
100.93€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15642408
|
Abeba™
6902/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15652408
|
Abeba™
6902/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15662408
|
Abeba™
6902/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15672408
|
Abeba™
6902/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15682408
|
Abeba™
6902/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15692408
|
Abeba™
6902/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15602418
|
Abeba™
6902/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Cuir blanc lisse
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- 2 semelles intérieures remplaçable Reflexor™ (article n° 3565/ 3567)
- Antistatiques
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- 3 sangles de coup de pied réglables
- attache velcro
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
6902 |
Blanc | |
Cuir | |
PUR |