Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™6913
La chaussure antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 6913/37
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.85000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15632438
  • 88.40€ / 1 paire
Expédition estimée
15-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
  • Cuir lisse
  • Noir
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • 2 semelles intérieures remplaçables Reflexor™ (article n° 3565/3568)
  • Antistatiques
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
  • Couture cousue à la main
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
Microfibre
37
PUR
Noir
Cuir
Antidérapant
6913