Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuses réfrigérées
Utilisez ces centrifugeuses pour un large éventail d’applications. Les centrifugeuses réfrigérées Sigma™ offrent un fonctionnement facile et pratique.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 10370
Description
- Centrifugeuses de paillasse réfrigérées universelles
- Refroidissement du rotor également possible à l’arrêt
- Réfrigérant R134a sans CFC
- Programme de refroidissement rapide Rapid Temp
- +4°C garantis à la vitesse maximale avec tous les rotors
Spécification
Spincontrol S | |
18 000 tr/min | |
Reconnaissance du rotor magnétique | |
60 dB | |
Oui | |
-10°C à +40°C | |
630 mm | |
600 mm | |
230 V/50 Hz |
4 x 400 ml | |
Oui | |
3-18KS | |
60 | |
Centrifugation instantanée, fonctionnement continu ou programmé 99 h 59 min 10 s | |
Centrifugeuse réfrigérée | |
785 mm | |
78 kg | |
1 010 W |