missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

REFRIGERATEUR 141L +4/+10°C

Marque:  LMS BF5

REFRIGERATEUR 141L +4/+10°C
Code nomenclature Nacres: NB.84

Informations supplémentaires : Poids : 28.00000kg

Code produit. 11837622

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet