Learn More
Ismatec™ Pompes péristaltiques indépendantes de contrôle de canaux (ICC) Reglo
Contrôlez indépendamment le flux et le sens de chaque canal via le clavier ou le PC
Marque:  Ismatec™ ISM4406
Informations supplémentaires : Poids : 4.46790kg
Code produit. 16649762
  • 3190.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 07-12-2021
Description
Description
  • Débit de 0,001 à 35 mL/min par canal
  • Le débit dépend du régime de l’entraînement et de la taille de la tubulure.
  • Interface USB pour une connexion rapide à un PC
  • Flexibilité du flux bidirectionnel dans chaque canal
Spécification
Spécification
43 ml/min.
6
14,5 psi
100 V à 240 V
4
Oui
Numérique à vitesse variable
± 1 %