Learn More
Brady™ Panneaux obligatoires en PP renforcé
Marque:  Brady™ 252111
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.04300kg
Code produit. 10020624
  • 14.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
Signalisation normalisée AFNOR
• Protection obligatoire des pieds
Spécification
Spécification
PP
PP renforcé
120°C
Rond
Signalisation obligatoire
1 de chaque
200 mm
0,369 mm
Protection des pieds
Blanc sur bleu