missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Rack renforcé

Matériau : Acier inox ; À utiliser avec : FP 720, M 720

Marque:  BINDER™ 8012-0374

Code nomenclature Nacres: NB.77

Informations supplémentaires : Poids : 8.20000kg

Code produit. 15661716

  • 506.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • En acier inox
  • Avec un kit d’éléments de fixation (4 pièces)
  • Charge maximale de 50 kg ou 70 kg
Spécification

Spécification

Clayette-grille renforcée - acier inoxydable, avec fixations de grille (1 set de 4 pièces)
Max. 70 kg
Accessoire ; Rack
Chambres BINDER FP 720, M 720
Acier inoxydable
1 jeu de 4 fixations
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions