Learn More
Abnova™ Sonde FISH RELA/CEN11p
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
1475.00€ - 2430.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à 4°C dans l’obscurité |
---|---|
Format | Tube |
À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
Expression | Homologue A de l’oncogène viral de la réticulo-endothéliose V-rel (aviaire) |
Alias de gène | MGC131774,NFKB3,p65 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16003365
|
Abnova™
FG0221.200UL |
200 μl |
2430.00€
200µL |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16093355
|
Abnova™
FG0221.100UL |
100 μl |
1475.00€
100µL |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Stocker à 4°C dans l’obscurité | |
Hybridation fluorescente in situ (cellule) | |
MGC131774,NFKB3,p65 | |
5970 | |
Liquide |
Tube | |
Homologue A de l’oncogène viral de la réticulo-endothéliose V-rel (aviaire) | |
RELA | |
ADN/ARN |