Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rémazole bleu brillant R, pur
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Remazol Brilliant Blue R |
CAS | 2580-78-1 |
Formule moléculaire | C22H16N2Na2O11S3 |
Numéro MDL | MFCD00001215 |
Synonyme | C.I. 61200 |
Clé InChI | KUIXZSYWBHSYCN-UHFFFAOYSA-L |
Spectre IR | Authentique |
SMILES | [Na+].[Na+].NC1=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C(NC2=CC=CC(=C2)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)C=C1S([O-])(=O)=O |
Nom IUPAC | disodium 1-amino-9,10-dioxo-4-({3-[2-(sulfonatooxy)éthanesulfonyl]phényl}amino)-9,10-dihydroanthracène-2-sulfonate |
Poids moléculaire (g/mol) | 626.53 |