Learn More
Thermo Scientific™ Étalons pour la mesure de la turbidité équivalente McFarland Remel™
L’étalon pour la mesure de la turbidité équivalente Thermo Scientific™ Remel McFarland est conditionné dans une boîte en plastique avec une carte de comparaison visuelle.
Marque:  Thermo Scientific™ R20410
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.13400kg
Code produit. 10026732
  • 65.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 05-07-2021
Description
Description
L’étalon pour la mesure de la turbidité équivalente Thermo Scientific™ Remel McFarland est conditionné dans une boîte en plastique avec une carte de comparaison visuelle.
  • Le tube mesure 15 x 103 mm et s’adapte à la plupart des spectrophotomètres
  • La technologie en polystyrène prolonge la durée de conservation
Spécification
Spécification
Turbidity Standard 0.5
----
15 x 103mm