Learn More
Thermo Scientific™ Kits de réparation pour seringues à piston dans l'aiguille Thermo Scientific
Les kits de réparation Thermo Scientific pour les seringues à piston dans l'aiguille prolongent la durée de vie et assurent la continuité des performances des seringues tout en réduisant leur coût à l'utilisation.
55.65€
Spécification
Calibre d’aiguille | Calibre 23 |
---|---|
Type de produit | Kit de réparation de seringue |
Type de connexion | Piston intégré |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10017684
|
Thermo Scientific™
365RK341 |
Pour seringue à piston dans l’aiguille 365B0531 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les kits de réparation Thermo Scientific pour les seringues à piston dans l'aiguille prolongent la durée de vie et assurent la continuité des performances des seringues tout en réduisant leur coût à l'utilisation.
- Les kits de réparation pour seringues à piston dans l'aiguille contiennent un piston et une aiguille de rechange, qui doivent être remplacés simultanément.
Spécification
Calibre 23 | |
Kit de réparation de seringue | |
Piston intégré |