Learn More
Corning™ Embouts de seringue pour pipette répétitive Step-R™, stériles
Embouts de seringue pour pipette répétitive Step-R™ de Corning™, non stériles, offrant une distribution de type à déplacement positif de liquides visqueux ou volatils.
Marque: Corning™ 6623
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Idéal pour les liquides visqueux, denses et volatils
- Incréments minimum imprimés sur la seringue elle-même
- Délivre avec précision la dose sélectionnée
- Fabriqué en PP et PE de haute qualité
Spécification
Autoclavables | |
PP | |
Distribution de liquides visqueux et volatils | |
100/Bte | |
2,5 ml |
ISO8655 | |
Non stérile | |
100 | |
2,5 ml |