Learn More
Fisherbrand™ Sonde pour flacon de rechange
Surveillez la température ambiante à l’aide de cette sonde. Les sondes flacon de rechange Fisherbrand™ peuvent être placées sous l’eau, au réfrigérateur ou au congélateur.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Sonde solide étanche
- Pour thermomètre Sentry
- Le capteur et le câble de 10 pi peuvent être placés sous l’eau, au réfrigérateur ou au congélateur.
- avec câble 3,048m
- Plage de Plage : -50 à +70°C
Spécification
Sonde à semi-conducteurs | |
Thermomètre Sentry, n° 4121 |