Learn More
Fisherbrand™ Filtres de remplacement pour station de travail PCR
Préfiltres à utiliser avec les stations de travail PCR.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.91000kg
Description
- Préfiltres jetables de rechange, fabriqués en papier ondulé pour piéger les grosses particules et prolonger la durée de vie du filtre HEPA
- Il est recommandé de remplacer le préfiltre tous les trois mois
- Pour une utilisation avec enceintes pour PCR de 2 ft. et de 3 ft.
Spécification
Préfiltre plié | |
16,5 in | |
16.5 in | |
2,54 cm | |
41,91 cm | |
Papier cannelé |
Station de travail PCR de 2 pi | |
1 po | |
16,5 x 16,5 in (41,91 x 41,91 cm) | |
41,91 cm | |
Filtre |