Learn More
Cole-Parmer™ Éléments de chauffe de rechange
28.55€ - 45.04€
Spécification
max. (métrique) | 399°C |
---|---|
Type | Élément chauffant de rechange |
À utiliser avec (application) | Pour thermoscelleuse |
Largeur (métrique) | 5,08 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13443719
|
Cole-Parmer™
03018-85 |
5,08 mm | 304,8 mm |
45.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13453719
|
Cole-Parmer™
03018-75 |
5,08 mm | 203,2 mm |
28.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
399°C | |
Élément chauffant de rechange | |
Pour thermoscelleuse | |
5,08 mm |