Learn More
Thermo Scientific™ Kit de filtre HEPA pour incubateurs Steri-Cult 3307/3308, 3310/3311
S’utilise avec : Incubateurs Steri-Cult 3307/3308, 3310/3311
Marque: Thermo Scientific™ LT1900160
399.57 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 2.16000kg
Description
Les filtres HEPA en chambre Thermo Scientific offrent une qualité d'air de classe 100 appréciable.
Filtres HEPA
- Filtration de 99,97 % de 0,3μm
- Compatible avec tous les incubateurs Thermo Scientific™ Forma™ série II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ et Forma™ série 310 (avec système de filtration HEPA en option)
- Le filtre principal est disponible en tant qu’unité autonome ou groupé avec les autres filtres en ligne de la chambre
Kits de décontamination
- Se compose de filtres pour chambres difficiles à nettoyer, joints (sauf joints de porte) et tubes
- Réduit les durées d’interruption et d’intervention pour la décontamination
Spécification
Kit de filtre HEPA de rechange | |
Incubateurs Steri-Cult 3307/3308, 3310/3311 | |
DEL | |
Accessoire, kit de filtres HEPA |