Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour incubateurs Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i / Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160
S’utilise avec : HERAcell VIOS 160i/250i et Forma Steri-cycle i160/i250
Marque: Thermo Scientific™ 50141920
148.22 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.36540kg
Description
Les particules en suspension sont une source primaire de contamination dans la plupart des milieux de laboratoire. Notre technologie de filtration avancée HEPA protège vos cultures, offrant des conditions de qualité de l’air de salle blanche de classe ISO 5 dans les cinq minutes qui suivent une ouverture de porte de 30 secondes.
Filtres HEPA
- Filtration de 99,97 % de 0,3μm
- Compatible avec tous les incubateurs Thermo Scientific™ Forma™ série II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ et Forma™ série 310 (avec système de filtration HEPA en option)
- Le filtre principal est disponible en tant qu’unité autonome ou groupé avec les autres filtres en ligne de la chambre
Kits de décontamination
- Se compose de filtres pour chambres difficiles à nettoyer, joints (sauf joints de porte) et tubes
- Réduit les durées d’interruption et d’intervention pour la décontamination
Spécification
Pièce de rechange de la capsule filtrante HEPA, rectangulaire | |
HERAcell VIOS 160i/250i et Forma Steri-cycle i160/i250 | |
DEL | |
Accessoire, filtre HEPA de rechange |