Learn More
Thermo Scientific™ Kit Decon pour incubateurs 3100 Series
Assurez une qualité d’air de Classe 100 grâce aux kits de nettoyage et des filtres HEPA de remplacement Thermo Scientific™.
72.42€ - 302.50€
Produits 6
Code produit Marque Description À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
10748693 Thermo Scientific™
1900160
Kit de filtre HEPA de rechange Incubateurs Steri-Cult 3307/3308, 3310/3311 302.50€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 20
Ajouter au panier
15368111 Thermo Scientific™
760209
Filtre HEPA principal, boîte économique (4/boîte) Tous les modèles de la série 8000 245.43€
4 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
02-05-2019
Ajouter au panier
10034162 Thermo Scientific™
760175
Filtre HEPA de rechange Incubateurs série 3110, 310 (avec HEPA), Steri-Cycle 72.42€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 51
Ajouter au panier
10616240 Thermo Scientific™
LT190651
Kit 3110 : filtre HEPA, joint, pièces diverses Pour 3110 Series incubateurs 228.80€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
11776579 Thermo Scientific™
190868
Kit Decon Pour 310 Series (option HEPA w. ) incubateurs 273.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
15363022 Thermo Scientific™
50141920
Replacement in chamber HEPA filter, rectangular Heracell VIOS 160i/250i and Forma Steri-cycle i160/i250 112.11€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 14
Ajouter au panier
Description
Description
Filtres HEPA
  • Filtration de 99,97 % à 0,3 μm
  • S’adapte sur tous les incubateurs Forma™ série II 3110, Steri-Cycle™ et Forma™ série 310 (avec système de filtration HEPA)
  • Le filtre principal est disponible en tant qu’unité autonome ou groupé avec les autres filtres en ligne de la chambre
Kits de décontamination
  • Se compose de filtres pour chambres difficiles à nettoyer, joints (sauf joints de porte) et tubes
  • Réduit les durées d’interruption et d’intervention pour la décontamination