Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues de 5 μl
En acier inox.
52.85€ - 63.70€
Spécification
Type de produit Aiguille de rechange
À utiliser avec (équipement) Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 5 μl
Consulter d'autres spécifications
Alert:
En acier inoxydable
Produits 4
Code produit Marque Calibre d’aiguille Longueur (impériale) de l’aiguille Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Calibre d’aiguille Longueur (impériale) de l’aiguille Prix Quantité et disponibilité  
10492731
Afficher les documents Détails de la promotion
SGE™
036110
26 G 1,9 in
52.85€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
10633903
Afficher les documents Détails de la promotion
SGE™
035056
23 G 1,9 in
63.70€
1 kit
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10065630
Afficher les documents Détails de la promotion
SGE™
035057
23 G 2,7 in
62.40€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10197350
Afficher les documents Détails de la promotion
SGE™
035055
23 G 1,9 in
63.70€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
En acier inoxydable
Spécification
Spécification
Aiguille de rechange
Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 5 μl