Learn More
Thermo Scientific™ Les pièces de rechange pour le modèle 960
Marque:  Thermo Scientific™ 96014
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10059150
  • 146.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 20-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
La sonde à agitateur automatique peut également être utilisée avec les instruments de mesure Orion Star.
Spécification
Spécification
Kit de tubulures
Tube et connecteur pour flacon de solution de travail vers distributeur, tube et connecteurs pour distributeur vers sonde de distributeur