Learn More
Cytiva Pièces de rechange pour les unités d’électrophorèse verticale Mini-Format SE280
106.21€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse verticale sur gel Mini-Format SE280 |
---|---|
Longueur (métrique) | 10 cm |
Largeur (métrique) | 12 cm |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10055894
|
Cytiva
SE282N-2 |
Plaque d’oxyde d’aluminium entaillée |
106.21€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale sur gel Mini-Format SE280 | |
10 cm | |
12 cm |