Learn More
Lovibond™ Réactif de rechange pour le comparateur CHECKIT™
Le réactif de rechange Lovibond™ pour le comparateur CHECKIT™ est fabriqué dans des conditions étroitement contrôlées afin de maintenir les normes de qualité les plus élevées.
Marque:  Lovibond™ 515440
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Code produit. 15341845
  • 27.00€ / 100 pièces
Expédition estimée
12-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Normes de production de qualité les plus élevées
  • Des réactifs cohérents et fiables sont fournis dans des formats liquides et comprimés
  • Précision maximale
Spécification
Spécification
100Pack
Replacement Reagent
Tablet
Colorimeter and spectrophotometer
pH-Universal
4-10pH
Water analysis