Learn More
Eppendorf™ Pipette à volume fixe monocanal Research™ plus EU-IVD, bleu
Répond aux besoins les plus exigeants en matière de précision et de fiabilité tout en apportant une ergonomie exceptionnelle et une flexibilité accrue.
Marque: Eppendorf™ 3121000120
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Pipette à déplacement d’air pour un pipetage précis des solutions aqueuses
- Appréciez la différence de poids et de forces de pipetage : la pipette mécanique ultra légère est conçue selon les critères stricts du Eppendorf PhysioCare Concept et limite les contraintes exercées sur la main et le bras
- La pointe conique à ressort (non disponible pour les pipettes de 5 ml et 10 ml), tout en minimisant les forces de fixation de la pointe, permet également de réduire la tension
- La force d’éjection de pointe des pipettes Eppendorf Research plus peut être réduite à 3,6 N
- Ajustez votre pipette en quelques secondes pour une meilleure précision lors du pipetage de divers liquides difficiles, comme l’éthanol, ou en cas de pipetage à haute altitude. Retour aux réglages d’usine sans calibrage
Spécification
±0.6% | |
In vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998 | |
Pointe conique à fixation sur ressort, éjecteur, bouton de fonctionnement bleu | |
1000 μL |
Autoclavable | |
Pointe de pipette 1000 μl | |
Bleu |