Learn More
Eppendorf™ Pipette à volume fixe monocanal Research™ plus EU-IVD, bleu
Répond aux besoins les plus exigeants en matière de précision et de fiabilité tout en apportant une ergonomie exceptionnelle et une flexibilité accrue.
Marque:  Eppendorf™ 3121000112
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.21510kg
Code produit. 10060324
  • 183.80€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 30-03-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pipette à déplacement d’air pour un pipetage précis des solutions aqueuses
  • Appréciez la différence de poids et de forces de pipetage : la pipette mécanique ultra légère est conçue selon les critères stricts du Eppendorf PhysioCare Concept et limite les contraintes exercées sur la main et le bras
  • La pointe conique à ressort (non disponible pour les pipettes de 5 ml et 10 ml), tout en minimisant les forces de fixation de la pointe, permet également de réduire la tension
  • La force d’éjection de pointe des pipettes Eppendorf Research plus peut être réduite à 3,6 N
  • Ajustez votre pipette en quelques secondes pour une meilleure précision lors du pipetage de divers liquides difficiles, comme l’éthanol, ou en cas de pipetage à haute altitude. Retour aux réglages d’usine sans calibrage
Spécification
Spécification
±0.6%
Pointe de pipette 1000 μl
Autoclavable
500 μL
In vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998
Pointe conique à fixation sur ressort, éjecteur, bouton de fonctionnement bleu
Bleu
Promotions
Prestations de service