Learn More
Eppendorf™ Pipette à volume fixe monocanal Research™ plus EU-IVD
Répond aux besoins les plus exigeants en matière de précision et de fiabilité tout en apportant une ergonomie exceptionnelle et une flexibilité accrue.
Marque:  Eppendorf™ 3121000058
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10040754
  • 183.80€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 09-03-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pipette à déplacement d’air pour un pipetage précis des solutions aqueuses
  • Appréciez la différence de poids et de forces de pipetage : la pipette mécanique ultra légère est conçue selon les critères stricts du Eppendorf PhysioCare Concept et limite les contraintes exercées sur la main et le bras
  • La pointe conique à ressort (non disponible pour les pipettes de 5 ml et 10 ml), tout en minimisant les forces de fixation de la pointe, permet également de réduire la tension
  • La force d’éjection de pointe des pipettes Eppendorf Research plus peut être réduite à 3,6 N
  • Ajustez votre pipette en quelques secondes pour une meilleure précision lors du pipetage de divers liquides difficiles, comme l’éthanol, ou en cas de pipetage à haute altitude. Retour aux réglages d’usine sans calibrage
Spécification
Spécification
±1%
200μL Pipette tip
Autoclavable
25 μL
In vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998
Spring loaded tip cone, ejector, yellow operating button
Yellow
Promotions
Prestations de service