Learn More
Résorcinol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073472
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
108-46-3
C6H6O2
110.112
2269
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
5054
CHEBI:27810
Benzène-1,3-diol
C1=CC(=CC(=C1)O)O
108-46-3
C6H6O2
110.112
2269
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
5054
CHEBI:27810
Benzène-1,3-diol
C1=CC(=CC(=C1)O)O
Résorcinol, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion 109°C
Couleur Beige
pH 4.4
Point d’ébullition 281°C
Conditionnement Cuve en verre
Quantité 100 g
Poids de la formule 110.11g/mol
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Resorcinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.