Learn More
Sperian™ Masques respiratoires confortables Honeywell™ série 2000
Conception ergonomique qui offre d’excellents niveaux de confort et de réglage. La forme des masques Sperian™ Honeywell™ 2000 série Comfort les rend parfaitement compatibles avec le port de lunettes.
Marque: Sperian™ 1031590
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Conditionnée pliée à plat dans des sachets étanches individuels pour le transport et le stockage
- Testée selon les critères “dolomite” démontrant la résistance des masques à l’obturation au fil du temps
- Avec une soupape d’expiration haute efficacité pour la protection
- Un joint facial double couche offre confort et protection
Spécification
EN 149 : 2001 A1 : 2009 | |
FFP1 | |
M | |
Agriculture, produits chimiques, construction, protection contre les incendies, services alimentaires, foresterie, gouvernement, fabrication, exploitation minière, services municipaux, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques, acier et métaux, service publiques | |
2110 FFP1 | |
Pliage à plat |
Oui | |
Protection respiratoire | |
Oui | |
Oui | |
25/paquet |