Learn More
Sperian™ Masques respiratoires confortables Honeywell™ série 2000
Conception ergonomique qui offre d’excellents niveaux de confort et de réglage. La forme des masques Sperian™ Honeywell™ 2000 série Comfort les rend parfaitement compatibles avec le port de lunettes.
54.85€ - 59.05€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 149 : 2001 A1 : 2009 |
---|---|
Jetable | Oui |
Type de produit | Protection respiratoire |
Dimensions | M |
Avec soupape d’expiration | Oui |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15341141
|
Sperian™
1031590 |
2110 FFP1 |
55.45€
25 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15361141
|
Sperian™
1031592 |
2110 FFP2 |
54.85€
25 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15371141
|
Sperian™
1031593 |
2211 FFP2V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Conditionnée pliée à plat dans des sachets étanches individuels pour le transport et le stockage
- Testée selon les critères “dolomite” démontrant la résistance des masques à l’obturation au fil du temps
- Avec une soupape d’expiration haute efficacité pour la protection
- Un joint facial double couche offre confort et protection
Spécification
EN 149 : 2001 A1 : 2009 | |
Protection respiratoire | |
Oui | |
Pliage à plat |
Oui | |
M | |
Oui |