Learn More
Verrerie de filtration sur membrane Kontes™ de Restek
Utilisée pour la filtration de routine de liquides corrosifs et l’élimination des particules des solvants HPLC
Marque: Kimble Chase 953751-0000
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.22500kg
Description
- Le raccord à joint rodé élimine la contamination par phtalate qui peut se produire lors de l’utilisation de bouchons en silicone ou en néoprène
- La base de support est dotée d’un fritté en verre à grosse porosité et d’un raccord à vide intégré, situé au-dessus de la pointe anti-goutte qui empêche la contamination de la ligne de vide par des gouttelettes de filtrat
Spécification
Entonnoir | |
Verre | |
47 mm |
Appareil de microfiltration | |
300 mL |