Learn More
Applied Biosystems™ Retainer & Base Set (Fast) for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96 well
Ce kit de dispositif de retenue et base de plaque 96-puits est conçu pour être utilisé avec les plaques d’échantillons 96-puits Fast (0,1 ml) sur les analyseurs génétiques série 3500.
Marque:  Applied Biosystems™ 4409530
Informations supplémentaires : Poids : 0.46270kg
Code produit. 15859846
  • 319.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Spécification
Ce produit comprend 4 ensembles de retenues et de bases.
Plaque à 96 puits
Séquençage
4 ensemble
Kit de barre d’ancrage et support (avec Fast), 4 kits, plaque à 96 puits, pour les analyseurs génétiques 3500/3500 XL, température ambiante
3500 Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer
Kit de base
Température ambiante
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche