Learn More
Brady™ Courroie à barrière rétractable avec montants en chrome
Marque:  Brady™ 912651
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 12.00000kg
Code produit. 11791126
  • 738.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
02-03-2021
Spécification
1Pack
Green
100mm
3.5m
12kg
Retractable Barrier Belt
Retractable Barrier Belt
Retractable Barrier Belt - 3.5 Metres with Chrome Posts
Chrome