Learn More
RETSCH Dispositif de serrage économique pour tamiseuse AS 200
Assure un serrage fiable, rapide et pratique des tamis en fonctionnement à sec.
Marque: RETSCH 32.662.0003
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 3.60000kg
Description
- Tiges filetées et écrous de serrage
- Couvercle en acier inoxydable
Spécification
Tamis de test, dia. de 100 à 203 mm | |
Dispositif de serrage économique | |
Serrage fiable, rapide et pratique des tamis en fonctionnement à sec | |
Tamiseuse AS 200 |